Learn More
Fisherbrand™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL
viales de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
Descripción
Aptas para almacenamiento a temperatura ultrabaja de viales criogénicos con rosca externa e interna
- Cajas de almacenamiento de policarbonato blanco de 81 posiciones
- Se utilizan en congeladores mecánicos y Dewars de nitrógeno líquido
- La cubierta tiene impresa una rejilla numerada de 9 x 9 para fines de inventario
- Apilable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento a temperaturas ultrabajas de viales criogénicos con rosca interna y externa |
| Admite | Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13,3 x 13,3 x 5 cm (5,25 x 5,25 x 2 in) |
| Longitud (imperial) | 5,25 in |
| Longitud (métrico) | 13,3 cm |
| Mostrar más |