Learn More
Fisherbrand™ Digital Counter
Código de producto. 11714406 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla unitSize
11714406 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11714406
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
1.5V Button Cell 375 Battery (02-440-1C), battery powers unit for two years of continuous operation
Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems
Fisherbrand™ Digital Counter is water- and shock-resistant— perfect for lab or plant use. Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems.
Fits in hand and stands on bench.
  • Easy-to-read 0.25 in. LCD tallies up to 99,999
  • Fail-safe design prevents unintentional reset
  • Housed in a rugged but lightweight ABS plastic case
Información de órdenes
Dimensions: 0.83D x 1.66W x 2.62 in. H (2.1 x 4.24 x 6.67cm), Net weight: 1 oz. (28.3g)
Especificaciones
Tipo de producto Contador digital
Tipo de pantalla LCD
Texto mostrado 99,999
Cantidad Each
Fondo (imperial) 0.83 in.
Fondo (métrico) 2.1cm
Altura (imperial) 2.62 in.
Altura (métrico) 6.67cm
Anchura (imperial) 1.66 in.
Anchura (métrico) 6.67cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28.3g
Para utilizar con (aplicación) Lab and plant use
Incluye 1.5V Button cell 375 battery