Learn More
Fisherbrand™ Agitador orbital básico
Repleto de características de diseño de gama alta, por lo que es un versátil agitador para una amplia gama de protocolos. El agitador tiene un intervalo de velocidad de 20-300 rpm en incrementos de 1 rpm.
Marca: Fisherbrand™ 120905
696.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Garantía de 5 años
- La respuesta del motor electrónico constante permite a la unidad ajustar al instante los cambios de carga de peso y las cargas desequilibradas para obtener resultados realmente reproducibles
- Apto para su uso en incubadoras (excl. CO2) y cámaras frigoríficas dentro de la escala de temperatura establecida
- El arranque suave y la función de apagado a altas velocidades reducen los casos de derrames de recipientes llenos
- Una elevada carga de peso de 4,5 kg, con cortocircuito de protección contra sobrecarga
- La plataforma universal Hi-Lo y las cuerdas elásticas le permiten crear su propia matriz de sujeción para recipientes de todas las formas y tamaños
- La pantalla retroiluminada es fácil de leer.
- El tiempo y la velocidad se pueden configurar por separado
- Velocidad de arranque muy baja para agitación de muestras delicadas, con para la detección sensible, con un extremo superior elevado y buena estabilidad para aplicaciones más intensas
- Con alimentación de 12 VCC, incluye un adaptador de alimentación internacional con doble aislamiento, de 110 V a 240 V, suministrado con 4 enchufes diferentes para el adaptador de corriente
- Motor y unidad de larga vida útil sin mantenimiento
Especificaciones
19 mm | |
Incrementos de 1 rpm | |
Universal | |
De 2 °C a 40 °C | |
Orbital | |
Agitador de plataforma orbital | |
CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA | |
50/60 Hz | |
27,9 x 27,9 cm (11 x 11 in) | |
12,2 in | |
12,4 in | |
31,4 cm | |
7,8 in | |
19,7 cm | |
27 lb | |
21,6 lb | |
Agitador orbital básico | |
Recipientes de todas las formas y tamaños de hasta 4,5 kg. 4,5 kg (10 lb) de carga | |
Agitador orbital digital, alfombrilla de plataforma de caucho antideslizante, juego de 8 cuerdas elásticas, plataforma Hi-Lo universal con topes de borde de caucho suave, 1 adaptador de alimentación de baja tensión y doble aislamiento (100-240 VCA, 50-60 Hz) con 4 enchufes intercambiables | |
Cuadrado con alfombrilla de silicona |
4,5 kg | |
De 20 a 300 rpm | |
110/240 V | |
18 W | |
Recipientes de todas las formas y tamaños de hasta 4,5 kg de carga | |
10 lb | |
4 interchangeable | |
Plástico ABS | |
12,4 x 7,8 x 12,2 in (31,4 x 19,7 x 31 cm) | |
31 cm | |
11 in | |
27,9 cm | |
11 in | |
27,9 cm | |
12,2 kg | |
9,8 kg | |
Indicador digital | |
80 % para temperaturas de hasta 31 °C e inferiores | |
De 2 °C a 40 °C | |
De 0 a 74 horas y 59 minutos (4499 minutos) |
CE_17811682_EN.pdf
Tamaño : 109.1 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Agitador orbital básico > Tipo de producto: Agitador de plataforma orbital
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido