Learn More
Fisherbrand™ Platillos desechables de secado/pesaje de aluminio
Código de producto. p-320155 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
60 ml
Diámetro interior de la parte superior (métrico):
100,5 mm
122 mm
Altura (métrico):
5,1 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior de la parte superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11764059 50 ml 122 mm 5,1 mm paquete de 1000
11754059 60 ml 100,5 mm 8 mm paquete de 500
2 options
Código de producto. 11764059
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para pesaje, secado y mucho más. Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares. Opción de placas de 10,9 cm y 12,2 cm de diámetro.
Los platillos desechables de secado/pesaje de aluminio Fisherbrand™ son una opción económica y fiable para aplicaciones de laboratorio de un solo uso. Diseñados para pesaje, secado y mucho más. Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares. Opción de placas de 10,9 cm y 12,2 cm de diámetro.
  • Los platillos de pesaje de uso general también se utilizan para dispensación, almacenamiento, evaporación y secado
  • Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares, entre las que se incluyen:
    • Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ y muchas más
  • Fabricados con aluminio resistente apto para uso en laboratorio
  • Selección de:
    • Placas de 10,9 cm con lados ligeramente acanalados y borde granulado
    • Placas de 12,2 cm con parte superior plana
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Circular
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Altura (métrico) 5,1 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 122 mm
Diámetro (métrico) 122 mm (parte superior interior)