Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con extremo plano
Código de producto. 11537403 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Longitud (métrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11537403 13 mL 85 mm 15 mm paquete de 1000
12347279 4 mL 75 mm 10 mm paquete de 1000
11517403 6 mL 75 mm 12 mm paquete de 1000
11527403 10 mL 100 mm 13 mm paquete de 1000
11547403 15 mL 100 mm 16 mm paquete de 1000
11557403 19 mL 125 mm 16 mm paquete de 1000
11577403 23 mL 150 mm 16 mm paquete de 1000
11587403 28 mL 150 mm 18 mm paquete de 500
11597403 36 mL 150 mm 20 mm paquete de 500
11507413 55 mL 150 mm 25 mm paquete de 500
10 options
Código de producto. 11537403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para el cultivo de tejidos y aplicaciones de química clínica. Los tubos de vidrio borosilicatado desechables con extremo plano Fisherbrand™ están fabricados con vidrio borosilicatado para reducir los cambios de pH y los contaminantes potencialmente filtrados al vidrio sodocálcico.
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones químicas clínicas.
  • Disponibles en modelos con D.E. de 10 y 12 mm
  • Embalados en bandejas de 125 o 250 unidades envueltas en plástico para evitar que se contaminen o rompan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 13 mL
Longitud (métrico) 85 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y química clínica
Envase Bandeja envuelta al vacío
Con reborde
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 15 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable