Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con extremo plano
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones químicas clínicas.
- Tubos de calidad superior con resistentes fondos uniformes y longitudes homogéneas.
- Grosor aproximado de la pared: 0,6 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo uniforme |
| Descripción | Tubo de cultivo |
| Capacidad (métrico) | 23 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Adecuados para procedimientos de lavado celular |
| Cantidad | 1000/pack |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |