Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de pedernal desechables con extremo plano
Código de producto. 10022253 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
4 mL
6 mL
10 mL
11 ml
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18mm
Cantidad:
125/bandeja
250/bandeja
500/bandeja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 10022253
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
  • Fondo redondo
  • Parte superior e inferior suaves para evitar cortes
Información de órdenes
Envasados en bandejas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio Flint
Desechables
Para utilizar con Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase Bandeja
Cantidad 500/bandeja
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 6 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable