Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
50 ml
100 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
Bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 80
Descripción
Las cubetas desechables para pipetas Fisherbrand™ se han envasado en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación. Ofrecen comodidad y limpieza rápida.
- Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
Cubetas de pocillos de 25 ml
- Dimensiones: 5,7 × 2,4 × 0,8 pulg (14,5 × 6,3 × 2,1 cm) (An x P x Al)
- Cubetas de 50 ml
- Los laterales en ángulo y el fondo con forma de V permiten una fácil retirada de la solución de muestra
- El recipiente no estéril está fabricado con PVC transparente
- Dimensiones: 5,75 × 2,75 × 1 pulg (14,0 × 7 × 2,5 cm) (L x An x Al)
- Su diseño versátil permite un amplio espacio libre para todo tipo de pipetas de 4, 8 y 12 canales
- Ideales para el pipeteo multicanal extendido en placas de microtitulación, tubos y bloques de pocillos profundos
- Dimensiones: 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 pulg) (L x An x Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,75 x 2,75 x 1 pulg (14,6 x 7 x 2,54 cm) |
| Material | PVC |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de pipeteado |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2,54 cm |
| Longitud (imperial) | 5,75 in |
| Longitud (métrico) | 14,6 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction