Learn More
Fisherbrand™ Gorro de polipropileno desechable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Tamaño:
24 in.
Descripción
Single-use cap provides basic protection
- Desechable
- Polipropileno de 14 gsm
- Diámetro: 53.3 cm (21 pulg) o 60.9 cm (24 pulg)
- Sin látex
- Opción de azul o blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Tamaño (imperial) | 21 in. |
| Tamaño (métrico) | 53.3 cm |
| Diámetro (imperial) | Diámetro de .21 pulg |
| Diámetro (métrico) | 53.3 cm |