Learn More
Fisherbrand™ Perilla cuentagotas
GREENER_CHOICE
Facilite la dispensación con las perillas cuentagotas Fisherbrand.Estas perillas, fabricadas con goma de silicona, se suministran en dos tamaños para mayor comodidad en el laboratorio.
56.37€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Para utilizar con Pipeta Pasteur, pipeta de volumen pequeño, gotero de medicina
Material Caucho de silicona
Modelo Pera
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12397579
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS20629A
1 mL
56.37€
paquete de 24
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Facilite la dispensación con las perillas cuentagotas Fisherbrand.Estas perillas, fabricadas con goma de silicona, se suministran en dos tamaños para mayor comodidad en el laboratorio.
  • Fabricada con caucho natural
  • 1 ml de capacidad, 43 mm de long. x 13 mm de DE (5 mm de diámetro de orificio)
  • Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicinas
Especificaciones
Especificaciones
No autoclavable
Pipeta Pasteur, pipeta de volumen pequeño, gotero de medicina
Pera
Perilla cuentagotas
Azul
Caucho de silicona
1
Pipetas Pasteur, pipetas de volumen reducido y goteros de medicina
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Perilla cuentagotas