Learn More
Fisherbrand™ Tubos cónicos de tereftalato de polietileno para centrífuga Easy Reader™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Graduaciones:
0,5 mL
5 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
28 mm
Longitud (métrico):
115 mm
119 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
Los tubos cónicos de tereftalato de polietileno para centrífuga Easy Reader™ Fisherbrand™ presentan unas graduaciones fáciles de leer. Fabricados en PET para ofrecer una claridad cristalina.
- Apirógenas
- Fondos cónicos
- Gran área de etiquetado
- Tapón de cierre hermético
- Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
- Los tubos de 50 ml (n.º de cat. 05-539-10) están graduados en incrementos de 5 a 50 ml
- El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para el polipropileno y el PET es el mismo (de 0 a 40 °C)
Información de órdenes
Envasados en gradillas de espuma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 95 kPa |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,1 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PET |
| Incluye | Graduaciones en negro |
| N.º por caja | 500 |
| Envase | Gradilla |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónicos |
| Mostrar más |