Learn More
Fisherbrand™ Tubos cónicos de tereftalato de polietileno para centrífuga Easy Reader™
Código de producto. 11879640 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Graduaciones:
0,5 mL
5 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
28 mm
Longitud (métrico):
115 mm
119 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 11879640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PET para ofrecer una claridad cristalina
Los tubos cónicos de tereftalato de polietileno para centrífuga Easy Reader™ Fisherbrand™ presentan unas graduaciones fáciles de leer. Fabricados en PET para ofrecer una claridad cristalina.
  • Apirógenas
  • Fondo cónico
  • Gran área de etiquetado
  • Tapón de cierre hermético
  • Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
  • Los tubos de 15 ml (n.º de cat. 05-539-1) están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, desde los 2 a los 14,5 ml
  • Los tubos de 50 ml (n.° de cat. 05-539-10) están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
  • El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para el polipropileno y el PET es el mismo (de 0 a 4 °C)
Nota:  Los tubos de teraftalato de polietileno (PET) no son resistentes a los disolventes como el fenol, al igual que los tubos de polipropileno.
Información de órdenes
Envasados en gradillas de espuma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 95 kPa
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Capacidad (métrico) 15 ml
Material PET
Incluye Graduaciones en negro
N.º por caja 500
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 119 mm
Capacidad (imperial) 0,50 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones 0,5 mL
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3600 x g