Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
50 mL
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapón plano
Envase:
25/funda
25/gradilla
A granel
Funda
en gradilla
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
- Apirógenas
- Fondos cónicos
- Gran área de etiquetado
- Estéril
- Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
- Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
- Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 95 kPa |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Se suministra con dos gradillas de StyroFoam adicionales |
| N.° por paquete | 25 |
| Envase | 25/funda |
| Tolerancia | El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C). |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Yes |
| Sin ADNasa | Yes |
| Mostrar más |