Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
50 mL
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapón plano
Envase:
25/funda
25/gradilla
A granel
Funda
en gradilla
Esterilidad:
Estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 125
paquete de 500
Description
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
- Apirógenas
- Fondo cónico
- Gran área de etiquetado
- Estilos estériles y no estériles
- Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
- Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
- Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Order Info
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Graduaciones en negro |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | en gradilla |
| Tolerancia | El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C) |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Yes |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction