Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Código de producto. 11899640 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
50 mL
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapón plano
Envase:
25/funda
25/gradilla
A granel
Funda
en gradilla
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Envase Esterilidad unitSize
11899640 50 ml Cierre hermético 25/gradilla Estéril paquete de 500
11765075 15 ml Cierre hermético Funda Estéril paquete de 500
11755075 15 ml Tapón plano Funda Estéril paquete de 500
11849650 15 ml Tapón plano en gradilla Estéril paquete de 500
11889640 15 ml Cierre hermético en gradilla Estéril paquete de 500
11512303 50 ml Tapón plano A granel Estéril paquete de 500
11935372 50 ml Tapón plano A granel Estéril paquete de 125
11809650 50 ml Cierre hermético 25/funda Estéril paquete de 500
11819650 50 mL Tapón plano en gradilla Estéril paquete de 500
9 options
Código de producto. 11899640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
  • Apirógenas
  • Fondo cónico
  • Gran área de etiquetado
  • Estilos estériles y no estériles
  • Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
  • Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
  • Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 95 kPa
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 25
Envase 25/gradilla
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 115mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Diámetro (métrico) 28mm
Graduaciones 5 mL
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 9,400 xg