Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Código de producto. 11935372 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
50 mL
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapón plano
Envase:
25/funda
25/gradilla
A granel
Funda
en gradilla
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Código de producto. 11935372
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
  • Apirógenas
  • Fondo cónico
  • Gran área de etiquetado
  • Estilos estériles y no estériles
  • Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
  • Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
  • Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 2,1 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Incluye Graduaciones en negro Envasado con dos gradillas Styrofoam adicionales
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Envase A granel
Tolerancia El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C)
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 115 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón plano
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 28 mm
Graduaciones 5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 15.000 x g