Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
- Apirógenas
- Fondo cónico
- Gran área de etiquetado
- Estilos estériles y no estériles
- Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
- Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
- Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 95 kPa |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Graduaciones negras y zona de rotulación blanca |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | Funda |
| Tolerancia | El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C) |
| Mostrar más |