Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de alarma de ocho canales
Código de producto. 15274006 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h 59 min 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15274006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Pila (si es necesario)
Incluye un reloj y un modo de cronómetro
El temporizador de alarma de ocho canales de Fisherbrand™ se puede ajustar desde un sonido bajo tipo susurro en el banco de laboratorio a ensordecedor para zonas de plantas ruidosas. Incluye un reloj y un modo de cronómetro.
Fabricado con un control de volumen de alarma ajustable continuamente
  • Las alarmas se pueden configurar para que suenen continuamente hasta que se desactiven manualmente o para apagarse automáticamente en 7 segundos o 1 minuto
Ocho canales
  • Cuenta atrás de tres canales–cada uno con una memoria (la memoria permite el retorno automático a la hora previamente programada con solo pulsar un botón)
  • Un canal realiza la cuenta atrás, y cuando se alcanza el cero, se activa la alarma y comienza la cuenta hacia delante
  • El canal del cronómetro cuenta haca delante y se activa la alarma en cualquier tiempo preestablecido
  • Los 2 canales de repetición se disparan automáticamente repetidamente en cualquier intervalo de tiempo programado (p. ej., ajuste para que suene continuamente una alarma cada 37 minutos).
Capacidad de tiempo de 100 horas
  • El canal de reloj muestra la hora del día en formato AM/PM o 24 horas
  • Cada canal de temporización tiene una capacidad de temporización de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos.
Pantalla brillante
  • Los dígitos LED extra grandes, fáciles de leer, de tamaño de titular, de 1/2 pulgadas de alto son brillantes y nítidos
  • La pantalla se puede leer desde 7,6 m (25 pies) de distancia
Estructura
  • Alojado en una caja de plástico ABS
  • Tamaño: 6-1/2 x 4-1/4 x 3-1/2 pulgadas
  • Peso: 16 oz
  • Requisitos eléctricos: 115 V CA, /60 Hz
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de alarma de 8 canales
Intervalo de tiempo 99 h 59 min 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Resolución 1 s
Pantalla LED
Batería, tipo AAA
Altura del visor (imperial) 0,5 in
Altura del visor (métrico) 1,27 cm
Peso (imperial) 16 oz
Peso (métrico) 453,59 g
Incluye Batería