Learn More
Fisherbrand™ Cubetas de electroporación Plus™ Fisherbrand™
Las cubetas desechables codificadas con color encajan en la mayoría de electroporadores
Marca: Fisherbrand™ 450152
Descripción
Las cubetas desechables con código de colores son compatibles con la mayoría de los electroporadores.
- Policarbonato transparente de calidad médica para una alta visibilidad
- El aluminio pulido reduce la frecuencia de la formación de arcos
- El tapón redondo permite que se quite con una sola mano
- Esterilizada con radiación gamma y suministrada en un envase individual
- FB102 tiene electrodos de aluminio incorporados
Especificaciones
Estéril | |
800 μl | |
Electrodos de aluminio incorporados | |
Electroporadores |
Cubeta de electroporación | |
Policarbonato | |
4 mm |