Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680090
187.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Includes: Certificado de calibración y herramienta de calibración en el laboratorio.
Descripción
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
- Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
- Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™ — el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Servicio Técnico
Tres años.
Especificaciones
0,5 al 2% | |
Autoclavable | |
Elite™ | |
1 a 10 mL | |
Certificado de calibración, herramienta de calibración en laboratorio | |
Expulsión de punta suave al tacto |
Puntas de pipeta Fisherbrand Maxi, 1 a 10mL | |
Fisherbrand™ Maxi punta de pipeta | |
Pipeta estándar | |
Ergonómico | |
0,02μL | |
3 años |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
15Hours
7Minutes
39Seconds
26New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
32Hours
7Minutes
39Seconds
26