Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
1 a 10 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
- Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
- Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™: un rendimiento de pipeteo óptimo
- Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Garantía
Tres años.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del 1 al 3% |
| Puntas compatibles | Puntas SureOne™ |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Punta SureOne™ |
| Línea de productos | Elite |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio |
| Incrementos | 0,02 μl |
| Mostrar más |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.