Learn More
Beschreibung
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
- Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
- Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™ — el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Garantie
Tres años.
Spezifikation
Spezifikation
| Exactitud | 0,6 al 3 % |
| Puntas compatibles | Puntas SureOne™ |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Punta SureOne™ |
| Línea de productos | Elite |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 5 to 50 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio |
| Incrementos | 0,1 μl |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.