Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
GREENER_CHOICE
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
Marca:  Fisherbrand™ 4680060
204.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11875762
  • 308.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Certificado de calibración y herramienta de calibración en el laboratorio.
Descripción
Descripción
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
  • Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
  • Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™: un rendimiento de pipeteo óptimo
  • Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Servicio Técnico
Tres años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Del 0,6 al 1,8%
Autoclavable
Elite™
De 20 to 200 μl
Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio
Expulsión de puntas de pulsación suave
Puntas SureOne™
Punta SureOne™
Micropipeta
Ergonómico
0,2 μl
3 años
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (ES)
    Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:49
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:49
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Fisherbrand - Elite pipettors
    Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Elite pipettors
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
    Days
    15
    Hours
    7
    Minutes
    39
    Seconds
    25
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    32
    Hours
    7
    Minutes
    39
    Seconds
    25
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™ > 20-200 μl