Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680070
199.23 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Descripción
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
- Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
- Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™ — el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Servicio Técnico
Tres años.
Especificaciones
Del 0,6 al 1 % | |
Autoclavable | |
Elite™ | |
De 100 to 1000 μl | |
1μL | |
3 años |
Puntas SureOne™ | |
Punta SureOne™ | |
Micropipeta | |
Ergonómico | |
Expulsión de puntas de pulsación suave |
Título del producto
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™ > 100-1000 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido