Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11895762 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
1 a 10 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11895762 0,5 A 5 mL cada uno
11815762 De 0,2 a 2 μl cada uno
11825762 De 0,5 a 5 μl cada uno
11835762 De 1 a 10 μl cada uno
11845762 De 2 to 20 μl cada uno
11855762 De 5 to 50 μl cada uno
11865762 De 10 to 100 μl cada uno
11875762 De 20 to 200 μl cada uno
11805772 1 a 10 mL 1 PCS
11885762 De 100 to 1000 μl cada uno
10 options
Código de producto. 11895762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de calibración y herramienta de calibración en el laboratorio.
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
  • Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
  • Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Pistón de superexpulsión: crea una presión de aire un 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Garantía
Tres años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 al 2 %
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Elite
Tipo Pipeta estándar
Volumen (métrico) 0,5 A 5 mL
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio
Incrementos 0.01mL
Fijación segura de las puntas Expulsión de puntas de pulsación suave
Garantía 3 años
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.