Learn More
Fisherbrand™ Volumen variable Elite™, pipetas multicanal
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Exactitud:
1,3 al 5 %
1,5 al 5 %
2,4 al 12 %
Del 1 al 4,6%
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
- Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
- Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
- Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,3 al 5 % |
| Puntas compatibles | SureOne&trade |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | SureOne™ Punta de pipeta |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Elite |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 10 to 100 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incrementos | 0,2 μl |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.