Learn More
Fisherbrand™ Volumen variable Elite™, pipetas multicanal
GREENER_CHOICE
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
Marca:  Fisherbrand™ 4682010
487.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24315" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11835772
  • 753.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
  • Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
  • Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
  • Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
  • Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,5 al 5 %
Autoclavable
8
Pipeta de volumen variable
Ergonómico
SureOne™ Puntas de pipeteador
SureOne™ Punta de pipeta
Elite™
De 5 to 50 μl
0,1 μl
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (ES)
    Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:49
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:49
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Fisherbrand - Elite pipettors
    Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Elite pipettors
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Volumen variable Elite™, pipetas multicanal > Intervalo: De 5 a 50 μl; canales: 8