Learn More
Fisherbrand™ Volumen variable Elite™, pipetas multicanal
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
Marca: Fisherbrand™ 4682030
450.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24315" para aplicar la oferta.
Descripción
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
- Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
- Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
- Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Especificaciones
Del 1 al 4,6% | |
Autoclavable | |
8 | |
Pipeta de volumen variable | |
Ergonómico |
SureOne™ Puntas de pipeteador | |
SureOne™ Punta de pipeta | |
Elite™ | |
De 30 a 300 μl | |
1μL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
10Hours
14Minutes
33Seconds
6