Descripción
El kit incluye 4 pipetas de volumen ajustable y un soporte.
- Cuatro tamaños de pipeta populares (de 0,2 a 2 μl, de 2a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl) y soporte
- Compatible con puntas de pipeta de ajuste universal
Especificaciones
1 | |
Kit de pipeta | |
Cuatro tamaños de pipeta (de 0,2 a 2 ul, de 2 a 20 ul, de 20 a 200 ul, de 100 a 1000 ul) y soporte |
Elite™ | |
de 0,2 a 2 ul, de 2 a 20 ul, de 20 a 200 ul, de 100 a 1000 ul |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
Tamaño : 3.2 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
6Hours
23Minutes
28Seconds
13 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
81Hours
23Minutes
28Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Fisherbrand™ Kit para pipeta Elite > Kit de pipeta
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido