Descripción
El soporte resistente admite hasta 6 pipetas.
Especificaciones
Soporte para pipeta | |
Pipetas (6) | |
6 |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
Tamaño : 3.2 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92% -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte para pipeta Elite™ > Capacidad para hasta seis pipetas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido