Learn More
Fisherbrand™ Pinzas para matraces Erlenmeyer para unidades de ultrasonidos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Matraz Erlenmeyer de 1000 ml
Matraz Erlenmeyer de 250 ml
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazaderas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiador de ultrasonidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Matraz Erlenmeyer de 500 ml |