Learn More
Fisherbrand™ Viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Selección de viales con rosca externa con tapones de HDPE para una técnica aséptica, o viales con rosca interna y tapones de polipropileno con junta de silicona para un sellado hermético
Marca: Fisherbrand™ 300460-0012
16.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
Alertas:
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Descripción
Selección de viales con rosca externa con tapones de HDPE para una técnica aséptica, o viales con rosca interna y tapones de polipropileno con junta de silicona para un sellado hermético
- Estéril; no esterilizable en autoclave
- No citotóxico, apirógeno
- Gran área de escritura blanca
- Graduaciones en incrementos de 0,5 ml
- Se utiliza con codificadores cromáticos Fisherbrand para facilitar la identificación de muestras
Con rosca externa
- Fondo de estilo cónico
- Polietileno de alta densidad
- Independiente
- Con junta de silicona
- Polipropileno
- Parte de abajo de estilo cónico o redondo con pie en estrella
Los viales son solo para uso en laboratorio; no para diagnóstico in vitro ni uso parenteral.
Aptos para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
0,53 in, 13,5mm | |
Estéril | |
Para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido | |
10 | |
Cónicos | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
1,2 mL | |
1,49 in | |
100/paq. | |
Externo | |
No esterilizable en autoclave | |
38 mm |