Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids
Fit standard spectrophotometer cell holders
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Macroceldas de fluorescencia | |
Cuarzo | |
10 mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulares |
3000 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
4/paquetes, 4 paquetes/caja | |
De 200 nm a 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo |