Learn More
Fisherbrand™ Puntas de carga de gel, 1-200μl
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
BP
HR, 10 x 96
HRS, 10 x 96
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 69 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la secuenciación de ADN o la carga de geles de electroforesis |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,58 mm |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |