Learn More
Fisherbrand™ Puntas de carga de gel, 1-200μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11927734 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
BP
HR, 10 x 96
HRS, 10 x 96
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
11927734 No estéril BP paquete de 1000
11937734 No estéril HR, 10 x 96 paquete de 960
11367801 Estéril HRS, 10 x 96 paquete de 960
3 options
Código de producto. 11927734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción ideal para la carga de forma precisa y sencilla de pocillos en electroforesis en gel
Utilícelos en electroforesis en gel para cargar pocillos de forma precisa y sencilla.
  • Punta de carga de gel redonda
  • Carga sencilla de geles de 0,6 mm
  • Las aplicaciones incluyen geles de ADN de agarosa, 2D y SDS PAGE, geles capilares y secuenciación
  • Certificadas por un laboratorio independiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 69 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Para la secuenciación de ADN o la carga de geles de electroforesis
Diámetro exterior (métrico) 0,58 mm
Formato A granel
Estilo de punta Carga de gel, Round
Envase BP
Cantidad Paquete de 1000
Graduado No