Learn More
Fisherbrand™ Viales EPA de vidrio prelavado
GREENER_CHOICE
Envasados en bandejas particionadas
Marca:  Fisherbrand™ 02912380
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11563552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Descripción
Descripción
Viales de vidrio para la recogida de muestras de agua y suelo para el análisis de compuestos orgánicos volátiles.
  • Viales transparentes de vidrio de borosilicato para análisis general; viales ámbar para materiales sensibles a la luz
  • Rosca GPI, 24-400
Compliance
Prelimpiados para cumplir o superar los estándares de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
Especificaciones
Especificaciones
1,1 in, 28 mm
Borosilicate Glass
For light sensitive materials
0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps
40 mL
Screw Cap
3.17 mm
Vial
Amber
40 mL
3.74 in.
10 dr.
Polipropileno
95 mm
EPA