Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Glass Shell Vials with Plug Style Closures
Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.
35.20€ - 156.00€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Esterilidad | Non-sterile |
Desechables | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal for storing dry products |
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10016474
|
Fisherbrand™
|
2 dr. | 7.4 mL | 19 mm | 51 mm |
43.20€
paquete de 144 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12634235
|
Fisherbrand™
|
7 dr. | 25,8 mL | 29 mm | 65 mm |
156.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12851861
|
Fisherbrand™
|
1 dr. | 3,7 mL | 15 mm | 45 mm |
35.20€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los viales Shell de cara recta son ideales para el contenido seco.
- TITESEAL™ vials
- Plain tops
- Open-bottom plug style plastic closures, unattached
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Información de órdenes
Los viales sin tapones utilizan tapones (se venden por separado)
Especificaciones
Clear | |
Non-sterile | |
Ideal for storing dry products |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Titeseal |