Learn More
Fisherbrand™ Kit de medidor de pH/ORP portátil con Accumet AE6BK, electrodo de pH, ATC, en maletín de transporte
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Kit de medidor de pH/ORP portátil Fisherbrand con Accumet AE6BK, electrodo de pH, ATC, en maletín de transporte
Descripción
Características del producto:
- Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ±1 %
- La opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
- Alcance automático para mediciones de conductividad/SDT para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
- Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
- La función de retención «Hold» congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando no se utiliza
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
- Electrodo con ATC integrada diseñado para un mínimo atrapamiento de burbujas de aire durante la medición
- El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a vertidos accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
- Kit de medidores: contiene todo lo que necesita para la calibración y medición en un maletín de transporte resistente
Aplicaciones:
- Prueba rutinaria: Para comprobaciones rápidas y exactas de conductividad o SDT en laboratorios, sobre el terreno y en colegios.
- Medio ambiente/agricultura: Útil en los controles de nutrientes y fertilizantes en las industrias de hidroponía y agricultura.
- Análisis de la calidad del agua: Para analizar el agua dura, el agua sin tratar, el agua industrial y de enjuague, el agua potable, el agua de efluentes, el agua de piscina y el agua de proceso entrante. Ideal para todo tipo de garantía de la calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de pH portátil |
| Incluye | Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B, caja de protección y kit de transporte de pH |
| Exactitud (temperatura) | 0,5 °C |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Intervalo (pH) | Desde 0 hasta 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | Desde -1000 hasta 1000 |
| Tipo de pantalla | LCD |