Descripción
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
- Construcción de polipropileno duradera con rebordes y estrías externos para evitar el bloqueo de vapor
- Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 20,3 cm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 20,5 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |