Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil alto
Código de producto. p-4018215 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.3mL
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
40mL
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Altura (métrico):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Grosor (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2 mm
2,1mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Grosor (métrico) unitSize
13459699 1.3mL 15mm 15mm 1,5 mm paquete de 6
13479699 5 ml 24mm 20mm 1,8mm 6 PCS
13439699 15mL 35mm 29mm 2 mm paquete de 6
13449699 30 ml 43mm 37mm 2 mm paquete de 6
13489699 50 ml 53mm 43mm 2,1mm paquete de 6
13469699 10 ml 31mm 26mm 2 mm paquete de 6
13499699 100 ml 65mm 54mm 2,1mm paquete de 6
13409709 40mL 50mm 40mm 2 mm paquete de 6
8 options
Aviso: Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1150 °C
Código de producto. 13459699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aviso: Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1150 °C
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Temperatura máxima 1150 °C
Grosor (métrico) 1,5 mm
Peso (métrico) 4 g
Capacidad (métrico) 1.3mL
Diámetro exterior (métrico) 15mm
Altura (métrico) 15mm
Product Type Crisol