Learn More
Fisherbrand™ Baterías de repuesto para higrómetros
Código de producto. 15348754 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de batería:
357
392
AAA
Tipo de producto:
Pila cilíndrica
Pila de botón
Tensión:
1,5 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15348754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con higrómetros
  • Se suministra con una pila de botón de litio “AAA”
  • Los requisitos eléctricos son 3 V, 1,5 V y 1,5 V, respectivamente
Especificaciones
Tipo de producto Pila cilíndrica
Tipo de batería AAA
Material Alkaline
Para utilizar con (equipo) Para higrómetros
Tensión 1,5 V