Especificaciones
| Tipo de producto | Pila de botón |
| Tipo de batería | 357 |
| Material | Alkaline |
| Tipo de célula | Button |
| Para utilizar con (equipo) | Para higrómetros |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -58° a +302°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50°C a +150°C |
| Tensión | 1,5 V |