Learn More
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 and 2050 Infectious/Diagnostic Shippers
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
151.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con la instrucción 602 de embalaje ICAO/IATA |
---|---|
Aplicaciones | Para el envío de tubos de ensayo que contengan sustancias infecciosas o muestras de diagnóstico |
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15502066
|
Fisherbrand™
|
Infecon 2000, para el transporte de sustancias infecciosas/diagnósticos | 4 x 4 x 8 pulg |
151.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
- Bubble-wrap compartment
- Liquid-tight, plastic secondary container withstands pressure up to 95kPa
- U.N. markings and a label for both infectious substances and diagnostic specimens
Compliance
Complies with ICAO/IATA Packing Instruction 602
Especificaciones
Cumple con la instrucción 602 de embalaje ICAO/IATA | |
Para el envío de tubos de ensayo que contengan sustancias infecciosas o muestras de diagnóstico |