Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de cuatro posiciones para tubos con bloqueo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Azul
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Yellow, Orange, Pink
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
- Tubos de 50 ml, 4 pocillos (30 mm de diámetro), tubos de 15 ml, 12 pocillos (17,5 mm de diámetro), tubos de 0,5 ml, 32 pocillos (8,2 mm de diámetro), tubos de 1,5/2,0 ml, 32 pocillos (11,6 mm de diámetro)
- Fabricadas con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones: 5 de L x 8.9 de An x 17.8 de Al cm (2 x 3.5 x 7 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde fluorescente |
| Admite | Tubos (4 tubos cónicos de 50 ml, 12 tubos cónicos de 15 ml, 32 microtubos de 1,5 ml o 32 microtubos de 0,5 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 4, 12, 32 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Yes, Interlocking |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17,4 x 9,5 x 5,2cm |
| Mostrar más |