Learn More
Fisherbrand™ Espátulas para células en forma de L
Ideal para la distribución de cultivos bacterianos
20.80€ - 84.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Espátula para células |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Placa de cultivo de agar |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15615467
|
Fisherbrand™
14665230 |
Espátula para células | Se incluyen 10 espátulas para células por bolsa, y hay 50 bolsas por caja |
84.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15625467
|
Fisherbrand™
14665231 |
Espátula para células | La espátula para células tiene 1 unidad por bolsa y 100 bolsas por caja |
20.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Para la distribución de cultivos bacterianos en placas de agar
- Desechable
- Superficie lisa de distribución con un ángulo ligero hacia arriba que reduce el riesgo de daños en las muestras de agar
- La forma de L permite la aplicación sobre toda la superficie de una placa de Petri o estándar
- El polipropileno azul preesterilizado elimina la necesidad de esterilizar con llama o en autoclave
Especificaciones
Azul | |
Espátula para células | |
Placa de cultivo de agar | |
Sí |
Polipropileno | |
Estéril | |
Con forma de L | |
Ideales para distribuir de manera uniforme cultivos bacterianos, superficie lisa de distribución con un ángulo ligero hacia arriba que reduce el riesgo de daños en las muestras de agar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas para células en forma de L