Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
GREENER_CHOICE
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca:  Fisherbrand™ 15950
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17817301
  • 6.24€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C
  • Diámetro de la bobina: 1 in
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluidos vidrio, plástico y metal
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Cinta de marcado
1 unidad
De -23 °C a +121 °C
14 yd
2 in
2,5 cm
Cinta
Resistente al agua, al aceite y al ácido
De -10 a 250 °F
12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 2 pulg)
13 m
1 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cinta de marcado > Blanco; 5 cm x 13 m