Learn More
Fisherbrand™ Frascos de dispensación de LDPE Código de producto.: 17334410
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos de dispensación de LDPE
Código de producto. 17334410
30 mL, 18 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Código de producto. 17334410
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos y boquillas versátiles y fiables.
  • Frascos y boquillas de LDPE con tapones selladores
  • El sellador se ajusta fácilmente después de su uso y proporciona un sellado hermético
  • Las aberturas de las boquillas son estándar de 0,08 cm
  • Se puede ampliar cortando con tijeras
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Translúcido
Descripción Dispensador de frascos/sellador, LDPE de 30 ml (1 oz)
Diámetro (imperial) 1.181in
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos
Incluye Tapón sellador
Material LDPE
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Cantidad Pack, caja
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 31,2mm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Anchura (imperial) 1,23 in
Altura (imperial) 3,86 in
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 30 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de dispensación de LDPE >