Learn More
Fisherbrand™ Frascos de dispensación de LDPE
Código de producto. 17384410
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Frascos y boquillas versátiles y fiables.
  • Frascos y boquillas de LDPE con tapones selladores
  • El sellador se ajusta fácilmente después de su uso y proporciona un sellado hermético
  • Las aberturas de las boquillas son estándar de 0,08 cm
  • Se puede ampliar cortando con tijeras
Especificaciones
Capacidad 16 oz., 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translúcido
Material LDPE
Anchura (métrico) 0,12mm
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Altura (métrico) 0,3 mm
Tipo de producto Frasco de dispensación
Anchura (imperial) 3,07 in
Altura (imperial) 7,75 in
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 28-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí