Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca ancha a prueba de fugas
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
15.66 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24323" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca de polipropileno
Descripción
Frascos translúcidos y rígidos
- A prueba de fugas†
- Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
- Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
- Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
- No esterilizables en autoclave
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
250 ml | |
8,45 oz | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
43mm | |
Sí | |
Ancha | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
250 ml | |
Translúcido | |
No estéril | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321 | |
Esterilizable en autoclave | |
Frasco de boca ancha | |
43 mm |