Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca ancha a prueba de fugas
GREENER_CHOICE
Frascos translúcidos y rígidos
Marca:  Fisherbrand™ 300121-0032
12.16 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528062
  • 15.07€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tapones de rosca de polipropileno
Descripción
Descripción
Frascos translúcidos y rígidos
  • A prueba de fugas†
  • Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
  • Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
  • Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 ml (32 oz)
32 oz
Polietileno de alta densidad (HPDE)
63 mm
Sí
Ancha
Polipropileno
Tapón de rosca
1000 ml
Translúcido
No estéril
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321
No esterilizable en autoclave
Frasco de boca ancha
63 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca ancha a prueba de fugas > 32 oz (1000 ml); tamaño de tapón de rosca: 63